42627
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-(1-glycerol) ammonium salt
≥96.0% (TLC)
Sinônimo(s):
1,2-Dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) ammonium salt, 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoglycerol, DPPG-NH4, L-α-Phosphatidyl-DL-glycerol, dipalmitoyl ammonium salt, PG(16:0/16:0)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥96.0% (TLC)
Formulário
powder
grupo funcional
phospholipid
tipo de lipídio
phosphoglycerides
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C38H75O10P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-37(41)45-33-36(34-47-49(43,44)46-32-35(40)31-39)48-38(42)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h35-36,39-40H,3-34H2,1-2H3,(H,43,44);1H3/t35?,36-;/m1./s1
chave InChI
KSVUSCAQEBSOIJ-ODZMYOIVSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?