Documentos Principais
417D-250
Sigma-Aldrich
Human Osteoblast Differentiation Medium (250 ml)
Sinônimo(s):
Osteogenic medium
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
liquid
Nível de qualidade
prazo de validade
6 mo.
fabricante/nome comercial
Cell Applications, Inc
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Human Osteoblast Differentiation Medium
Aplicação
Human Osteoblast Differentiation Medium (250 ml) has been used to induce differentiation in human primary osteoblasts.[1]
Qualidade
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Nota de preparo
contained in protocol
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Convex vs concave surface nano-curvature of Ta2O5 thin films for tailoring the osteoblast adhesion
Vaidulych M, et al.
Surface and Coatings Technology, 393, 125805-125805 (2020)
Protocolos
Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. FBS, 항생제, 분화에 필요한 ascorbic acid, b-glycerophosphate를 별도 첨가하지 않고 바로 사용해도 되나요.
    1 answer
    1. This is a complete medium, no additional supplements are required. Please see the link below to review the complete protocol for the culture of Human Osteoblasts. This product is referenced in Section V. Differentiating HOB:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/protocol/cell-culture-and-cell-culture-analysis/primary-cell-culture/human-osteoblasts
      Helpful?
  2. Buenas tardes, He comprado este medio para diferenciar mis células MSCs, y me gustaría saber cuales son los compuestos específicos que lo componen y en qué cantidad. Un saludo, Elvira
    1 answer
    1. The formulation of the medium is proprietary information.