41367
Anti-Rabbit IgG−Abberior® STAR 580 antibody produced in goat
Sinônimo(s):
Abberior® STAR 580-Anti-Rabbit IgG antibody produced in goat
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
rabbit
concentração
~1 mg/mL
fluorescência
λex 587 nm; λem 607 nm in PBS, pH 7.4
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Photophysical properties (carboxylic acid):
Absorption Maximum, λex [nm]: 587 (PBS pH 7.4), 584 (H2O), 584 (MeOH)
Extinction Coefficient, εmax [M-1cm-1]: 85 000 (PBS pH 7.4), 85 000 (H2O), 95 000 (MeOH)
Correction Factor, CF260 = ε260/εmax: 0,17 (PBS pH 7.4)
Correction Factor, CF280 = ε280/εmax: 0,17 (PBS pH 7.4)
Fluorescence Maximum, λem [nm]: 607 (PBS pH 7.4), 607 (H2O), 604 (MeOH)
Recommended STED Wavelength, λ [nm]: 750-800
Fluorescence Quantum Yield, λ: 0,90 (PBS pH 7.4)
Fluorescence Lifetime, τ [ns]: 3,5 (PBS pH 7.4)
Adequação
Nota de análise
unconjugated dye ≤5% of total fluorescence
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3