Cell Marque IVD antibodies are only tested for use on human tissue in a clinical setting with immunohistochemistry only. No other methods such as Fluorescence or Flow Cytometry or western blot or other species such as mouse, rabbit, monkey, etc. have been qualified to work with those antibodies.
405M-1
FOXA1 (2F83) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
100
500
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2F83, monoclonal
descrição
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
embalagem
vial of 0.1 mL concentrate (405M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (405M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (405M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (405M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (405M-18)
fabricante/nome comercial
Cell Marque®
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
Isotipo
IgG1κ
controle
breast carcinoma
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
visualização
nuclear
Informações sobre genes
human ... FOXA1(3169)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Qualidade
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Ligação
forma física
Nota de preparo
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
-
Does the FOXA1 (2F83) antibody only react to human cells, or does it also react to mouse cells?
1 answer-