05-1466
Anti-FOXA1 Antibody, clone 2F83
clone 2F83, from mouse
Sinônimo(s):
Forkhead box protein A1, forkhead box A1, hepatocyte nuclear factor 3, alpha
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
clone
2F83, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Independent labs have verified this clone to work in paraffin-embedded IHC (IH(P)) of various mouse tissues including both embryonic and adult brain, adult digestive tract, adult respiratory tract, and adult urinary tract. Staining was performed using the antibody at a 1:2,000 dilution, but dilutions and conditions must be user optimized.
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualidade
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody was used to detect FOXA1 in HeLa nuclear extract.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1