384R-1
SATB2 (EP281) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
100
500
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
EP281, monoclonal
descrição
(For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart))
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
embalagem
vial of 0.1 mL concentrate (384R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (384R-15)
bottle of 1.0 mL predilute (384R-17)
vial of 1.0 mL concentrate (384R-16)
bottle of 7.0 mL predilute (384R-18)
fabricante/nome comercial
Cell Marque™
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
Isotipo
IgG
controle
colon adenocarcinoma
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
visualização
nuclear
Informações sobre genes
human ... SATB2(23314)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Qualidade
IVD | IVD | IVD | RUO |
Ligação
forma física
Nota de preparo
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Colorectal cancer is the third most common cancer in both men and women. An estimated 136,000 cases of colorectal cancer are expected to occur in 2016.
Conteúdo relacionado
Uma breve visão geral da imuno-histoquímica (IHQ) diagnóstica e sua importância na patologia clínica moderna. Saiba mais sobre a IHQ e seu papel no diagnóstico de câncer e na detecção de doenças infecciosas.
Diagnostic immunohistochemistry overview highlights its importance in cancer diagnosis and detecting infectious diseases in modern clinical pathology.