37970
5,7-Dihydroxytryptamine creatinine sulfate salt
≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
5,7-DHT, 7-Hydroxyserotonin creatinine sulfate salt
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O.CN1CC(=O)N=C1N.NCCc2c[nH]c3c(O)cc(O)cc23
InChI
1S/C10H12N2O2.C4H7N3O.H2O4S/c11-2-1-6-5-12-10-8(6)3-7(13)4-9(10)14;1-7-2-3(8)6-4(7)5;1-5(2,3)4/h3-5,12-14H,1-2,11H2;2H2,1H3,(H2,5,6,8);(H2,1,2,3,4)
chave InChI
BXYXUOWJXUUTQZ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?