366M-9
KBA.62 (KBA.62) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
100
500
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
KBA.62, monoclonal
descrição
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
embalagem
vial of 0.1 mL concentrate (366M-94)
vial of 0.5 mL concentrate (366M-95)
bottle of 1.0 mL predilute (366M-97)
vial of 1.0 mL concentrate (366M-96)
bottle of 7.0 mL predilute (366M-98)
fabricante/nome comercial
Cell Marque®
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
Isotipo
IgG1
controle
melanoma
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
visualização
membranous
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ligação
forma física
Nota de preparo
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
IHC antibodies enhance dermatopathology beyond H&E stained slides, improving techniques and applications for dermatological research.