36438
Fluorescein diacetate 6-isothiocyanate
≥90% (HPLC)
Sinônimo(s):
Diacetyl-6-FITC, Fluorescein-6-isothiocyanate diacetate
About This Item
Ensaio
≥90% (HPLC)
forma
powder
fluorescência
λex 496 nm; λem 517 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, esterase
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(C)=O)ccc3C24OC(=O)c5ccc(cc45)N=C=S)c1
InChI
1S/C25H15NO7S/c1-13(27)30-16-4-7-19-22(10-16)32-23-11-17(31-14(2)28)5-8-20(23)25(19)21-9-15(26-12-34)3-6-18(21)24(29)33-25/h3-11H,1-2H3
chave InChI
ZMGWMLCTFALXEN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3