Documentos Principais
31630
Sigma-Aldrich
3,4-Diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
purum, ≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
Diethyl squarate, Squaric acid diethyl ester
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5O)2C4(=O)2
Número CAS:
Peso molecular:
170.16
Beilstein:
640626
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
grau
purum
Ensaio
≥97.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.509 (lit.)
n20/D 1.509
pb
95 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidade
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC1=C(OCC)C(=O)C1=O
InChI
1S/C8H10O4/c1-3-11-7-5(9)6(10)8(7)12-4-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
DFSFLZCLKYZYRD-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Building block for the synthesis of substituted and fused p-benzoquinones and of cyclopentenediones
Visite a Biblioteca de Documentos
S.T. Perri et al.
Journal of the American Chemical Society, 112, 1897-1897 (1990)
S. Iyer et al.
Journal of the American Chemical Society, 109, 2759-2759 (1987)
M.W. Reed et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53, 4166-4166 (1988)
L.D. Foland et al.
Journal of the American Chemical Society, 111, 975-975 (1989)