Documentos Principais
30727
Sigma-Aldrich
Decyl-β-D-1-thiomaltopyranoside
≥99.0% (TLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H42O10S
Número CAS:
Peso molecular:
498.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161900
ID de substância PubChem:
descrição
non-ionic
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (TLC)
atividade óptica
[α]20/D +53.0±3°, c = 0.5% in methanol
peso molecular
498.63 g/mol
CMC
0.9 mM (20-25°C)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCS[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C22H42O10S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-33-22-19(29)17(27)20(14(12-24)31-22)32-21-18(28)16(26)15(25)13(11-23)30-21/h13-29H,2-12H2,1H3/t13-,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20-,21-,22+/m1/s1
chave InChI
YZNNXXWNKQOETJ-HYLFJBCQSA-N
Aplicação
Detergent for the purification, extraction and solubilization of membrane-bound proteins in the native structure. It increases solubilization by dissociating aggregates and is easily removed by dialysis.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mechref, Y. and Rassi, Z.E.
Journal of Chromatography A, 757, 263-263 (1997)