96193
5-Cyclohexylpentyl β-D-maltoside
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
CYMAL®-5
About This Item
Produtos recomendados
descrição
non-ionic
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (TLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D +51±4°, c = 0.5% in methanol
peso molecular
micellar average mol wt 32,600
número de agregação
66
técnica(s)
protein purification: suitable
protein quantification: suitable
CMC
2.4-5 mM (20-25°C)
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OCCCCCC3CCCCC3)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C23H42O11/c24-11-14-16(26)17(27)19(29)23(32-14)34-21-15(12-25)33-22(20(30)18(21)28)31-10-6-2-5-9-13-7-3-1-4-8-13/h13-30H,1-12H2/t14-,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21-,22-,23-/m1/s1
chave InChI
RVTGFZGNOSKUDA-ZNGNCRBCSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?