30432
Dansylcadaverine
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥99.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-(5-Aminopentyl)-5-dimethylaminonaphthalene-1-sulfonamide, N-(Dimethylaminonaphthalenesulfonyl)-1,5-pentanediamine, Monodansyl cadaverine
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
pf
137-140 °C
fluorescência
λex 335 nm; λem 518 nm in methanol
λex 338 nm; λem 500 nm (Reaction product)
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)NCCCCCN
InChI
1S/C17H25N3O2S/c1-20(2)16-10-6-9-15-14(16)8-7-11-17(15)23(21,22)19-13-5-3-4-12-18/h6-11,19H,3-5,12-13,18H2,1-2H3
chave InChI
MLEBFEHOJICQQS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?