05-1511
Anti-Y14 Antibody, clone 4C4
clone 4C4, from mouse
Sinônimo(s):
Binder of OVCA1-1, RNA binding motif protein 8A, RNA binding motif protein 8B, RNA-binding motif protein 8A, RNA-binding protein Y14, Ribonucleoprotein RBM8A, ribonucleoprotein RBM8
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4C4, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat, human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RBM8A(9939)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in immunoprecipitation. Kashima, I., et al. (2006). Genes & Dev. 20:355-367.
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Binding Protein (RBP)
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected Y14 on 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1