2852
Acid Hematoxylin Solution
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solution
prazo de validade
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentração
1 g/L
pH
3.3
aplicação(ões)
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
Categorias relacionadas
Aplicação
Componentes
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)