27042
Chondroitin 4-sulfate sodium salt from bovine trachea
mixture of isomers, main component: chondroitin 4-sulfate
Sinônimo(s):
CSA, Chondroitin sulfate A sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine trachea
Nível de qualidade
forma
powder
atividade óptica
[α]20/D −25±5°, c = 1% in H2O
Impurezas
≤10% water
solubilidade
H2O: 0.1 g/mL, clear to slightly turbid, colorless to light yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(CCN2CCC(\CC2)=C(/c3ccccc3)c4ccc(F)cc4)C(=O)N5C=CSC5=N1
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3