The impurities of this product are not identified. Historical data suggests other salts and fatty acids (such as palmitic) may be present. The maximum allowable amount of sodium hydroxide is 0.5%.
26125
Sodium oleate
≥82% (fatty acids), powder
Sinônimo(s):
cis-9-Octadecenoic acid sodium salt, Oleic acid sodium salt
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥82% (fatty acids)
Formulário
powder
Impurezas
≤0.5% free alkali (as NaOH)
pf
232-235 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤2000 mg/kg
grupo funcional
ester
tipo de lipídio
unsaturated FAs
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C18H34O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b10-9-;
chave InChI
BCKXLBQYZLBQEK-KVVVOXFISA-M
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
-
What is the main impurities in this chemical?
1 answer-