25102
9-(Chloromethyl)anthracene
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0% (AT)
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥97.0% (AT)
pf
138-140 °C (lit.)
fluorescência
λex 356 nm; λem 412 nm (after derivatisation with sodium acetate)
adequação
suitable for fluorescence
cadeia de caracteres SMILES
ClCc1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C15H11Cl/c16-10-15-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-9H,10H2
chave InChI
PCVRSXXPGXRVEZ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)