212M-1
Adenovirus (20/11 & 2/6) Mouse Monoclonal Antibody
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
100
300
500
forma do anticorpo
diluted ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
20/11 & 2/6, monoclonal
fabricante/nome comercial
Cell Marque™
Isotipo
IgG1κ
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
forma física
Solution in Tris Buffer, pH 7.3-7.7, with 1% BSA and <0.1% Sodium Azide
Nota de preparo
Download the IFU specific to your product lot and formatNote: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Outras notas
Product not available in all regions or countries. Analyte Specific Reagent. Analytical and performance characteristics are not established. To request more information on this product, please contact technical services at 800-665-7284 or email: service@cellmarque.com
Informações legais
Cell Marque is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2