18360
Bromosulfalein
for liver diagnosis, for microscopy (Hist.)
Sinônimo(s):
Phenoltetrabromophthalein-3′,3″-disulfonic acid disodium salt, Sulfobromophthalein disodium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
for liver diagnosis
for microscopy (Hist.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].OC(=O)c1c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c1\C(c2ccc(O)c(c2)S([O-])(=O)=O)=C3/C=CC(=O)C(=C3)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H10Br4O10S2.2Na/c21-16-14(15(20(27)28)17(22)19(24)18(16)23)13(7-1-3-9(25)11(5-7)35(29,30)31)8-2-4-10(26)12(6-8)36(32,33)34;;/h1-6,25H,(H,27,28)(H,29,30,31)(H,32,33,34);;/q;2*+1/p-2/b13-8+;;
chave InChI
HXUITPQMHVLBNV-LIYVDSPJSA-L
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?