Documentos Principais
16670
Sigma-Aldrich
5-bromo-4-cloro-3-indolil fosfato
≥95.0% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
BCIP®, X-fosfato
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6BrClNO4P · C7H9N
Número CAS:
Peso molecular:
433.62
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.83
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
5-bromo-4-cloro-3-indolil fosfato, ≥95.0% (HPLC)
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(N)cc1.OP(O)(=O)Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23
InChI
1S/C8H6BrClNO4P.C7H9N/c9-4-1-2-5-7(8(4)10)6(3-11-5)15-16(12,13)14;1-6-2-4-7(8)5-3-6/h1-3,11H,(H2,12,13,14);2-5H,8H2,1H3
chave InChI
QEIFSLUFHRCVQL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Para a detecção colorimétrica de moléculas marcadas com fosfatase alcalina, 5-Bromo-4-cloro-3-indolil fosfato (BCIP) e nitroazul de tetrazólio (NBT) estão disponíveis. O sistema de substrato BCIP/NBT é versátil e é empregado em uma variedade de aplicações, incluindo northern, southern e western blot, hibridização in situ e imuno-histoquímica.
O BCIP é fornecido em duas formas de sal: o sal dissódico, que é solúvel em água, e a forma p-toluidina, que é solúvel em dimetilformamida. Essas formas de sal podem ser usadas para preparar uma solução-estoque que, em combinação com NBT e um tampão de reação, forma uma solução de substrato para fosfatase alcalina. Esse sistema de substratos, quando incubado com fosfatase alcalina, produz um produto NBT-diformazan insolúvel que é facilmente observável devido à sua cor roxa. Para maior praticidade, uma mistura de BCIP e NBT é fornecida na forma de comprimido facilmente dissolvível ou como líquido pronto para uso.
Para a detecção colorimétrica de moléculas marcadas com fosfatase alcalina.
Substratos
Substrato histoquímico para fosfatase alcalina.
Informações legais
BCIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Karuppiah Muthumani et al.
Science translational medicine, 7(301), 301ra132-301ra132 (2015-08-21)
First identified in 2012, Middle East respiratory syndrome (MERS) is caused by an emerging human coronavirus, which is distinct from the severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV), and represents a novel member of the lineage C betacoronoviruses. Since its identification
Fernando Cartón-García et al.
Scientific reports, 5, 12312-12312 (2015-07-24)
Inherited MYO5B mutations have recently been associated with microvillus inclusion disease (MVID), an autosomal recessive syndrome characterized by intractable, life-threatening, watery diarrhea appearing shortly after birth. Characterization of the molecular mechanisms underlying this disease and development of novel therapeutic approaches
Dorota Rybaczek et al.
Histochemistry and cell biology, 135(3), 263-280 (2011-02-25)
Here, we demonstrate that in HeLa cells, Ser317 of Chk1 undergoes phosphorylation in response to replication stress induced by hydroxyurea. We also demonstrate the existence of constitutive (interphase and mitotic) Chk1 kinase phosphorylation, the translocation of its phosphorylated form from
Kum C Hiong et al.
The Journal of experimental biology, 218(Pt 23), 3717-3728 (2015-10-10)
This study aimed to sequence and characterize two pro-coagulant genes, coagulation factor II (f2) and fibrinogen gamma chain (fgg), from the liver of the African lungfish Protopterus annectens, and to determine their hepatic mRNA expression levels during three phases of
Daniel Steil et al.
Journal of lipid research, 56(12), 2322-2336 (2015-10-16)
Shiga toxins (Stxs) are produced by enterohemorrhagic Escherichia coli (EHEC), which cause human infections with an often fatal outcome. Vero cell lines, derived from African green monkey kidney, represent the gold standard for determining the cytotoxic effects of Stxs. Despite