04367
1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate
≥98.0% (T)
Sinônimo(s):
[EMIM][TRIFLATE], EMIM Otf
Ensaio
≥98.0% (T)
Formulário
liquid
Impurezas
≤0.1% water
índice de refração
n20/D 1.435 (lit.)
n20/D 1.435
p.e.
>350 °C (lit.)
densidade
1.387 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
triflate
cadeia de caracteres SMILES
CCn1cc[n+](C)c1.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H11N2.CHF3O3S/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-6H,3H2,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
chave InChI
ZPTRYWVRCNOTAS-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
425.3 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
218.5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)