162042K
MAPTRIX-L-RQVFQVAYIIIKA
Laminin Mimetic, aqueous solution
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
Filtered sterilized solution
Formulário
aqueous solution
peso molecular
~24.1 kDa
embalagem
pkg of 2.5 mg
concentração
0.5 mg/mL protein
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Especificidade de ligação
Receptor: α1β1, α2β1
Domain: α1 VI - A13
Binding Motif: RQVFQVAYIIIKA
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Características e benefícios
- Biochemically-defined, animal-free cell culture surfaces designed to enhance cell performance
- MAPTrix™ produces a uniform ECM surface that provides a highly controlled 2D extracellular microenvironment for cell cultures and related applications
- Adhesion properties of the mussel adhesive protein makes the coating reproducible & reliable
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)