14470
1,4-Bis(acryloyl)piperazine
BioXtra, suitable for electrophoresis, ≥99.0% (TLC)
Sinônimo(s):
1,4-Di(acryloyl)piperazine, N,N′-Bis(acryloyl)piperazine, BAP, PDA, Piperazine diacrylamide
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioXtra
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (TLC)
Formulário
solid
técnica(s)
electrophoresis: suitable
Impurezas
≤0.05% free acrylic acid
pf
91.5-93.5 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
adequação
suitable for electrophoresis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C=CC(=O)N1CCN(CC1)C(=O)C=C
InChI
1S/C10H14N2O2/c1-3-9(13)11-5-7-12(8-6-11)10(14)4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
chave InChI
YERHJBPPDGHCRJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Fabrication and application of zwitterionic phosphorylcholine functionalized monoliths with different hydrophilic crosslinkers in hydrophilic interaction chromatography: This study demonstrates the effective use of 1,4-Bis(acryloyl)piperazine as a crosslinker in creating zwitterionic monoliths for chromatographic applications, highlighting its utility in enhancing polymer interactions and selectivity in separation processes (Wang et al., 2020).
- Poly(amidoamine) conjugates with disulfide-linked cholesterol pendants self-assembling into redox-sensitive nanoparticles: This application uses a derivative concept where 1,4-Bis(acryloyl)piperazine could theoretically enhance the self-assembly and stability of redox-sensitive polymeric nanoparticles, offering insights into controlled release and targeted drug delivery systems (Ranucci et al., 2008).
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?