14419C
Meio sem soro EX-CELL® 420 para células de insetos
Protein-free, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for insect cell culture
About This Item
Produtos recomendados
descrição
for research or for further manufacturing use
esterilidade
sterile-filtered
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | insect: suitable
componentes
NaHCO3: 0.35 g/L
L-glutamine: no
glucose: 6 g/L
HEPES: no
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Informações legais
produto comparável
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)