14280
BES buffered saline
BioUltra, for molecular biology, 2x concentrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
linha de produto
BioUltra
forma
liquid
qualidade
2x concentrate
composição
BES, 10.7 g/L
NaCl, 16.0 g/L
Na2HPO4, 0.27 g/L
Impurezas
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
índice de refração
n20/D 1.338
pH
7.1 (25 °C)
traços de cátion
Al: ≤1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: 0.07
λ: 280 nm Amax: 0.02
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
Aplicação
Componentes
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves