138R-2
CD138 (EP201) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
clone EP201, unconjugated, Cell Marque™
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
100
500
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
EP201, monoclonal
descrição
(For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart))
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
embalagem
bottle of 1.0 mL predilute (138R-27)
bottle of 7.0 mL predilute (138R-28)
vial of 0.1 mL concentrate (138R-24)
vial of 0.5 mL concentrate (138R-25)
vial of 1.0 mL concentrate (138R-26)
fabricante/nome comercial
Cell Marque™
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... SDC1(6382)
Descrição geral
Qualidade
IVD | IVD | IVD | RUO |
Ligação
forma física
Nota de preparo
Outras notas
Informações legais
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Conteúdo relacionado
Trusted IVDR-ready supplier of high-quality Cell Marque™ antibodies for diagnostic pathology and IHC, ensuring reliability and expert support.