Documentos Principais
121-25-02
Sigma-Aldrich
Extracellular Matrix Protein Coated T-25 Flasks
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fabricante/nome comercial
Cell Applications, Inc
Nível de qualidade
área da superfície
25 cm2
Grupo ativo da matriz
ECM Protein coating
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
T-25 tissue culture flasks pre-coated with Extracellular Matrix Attachment Factor.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Technical information for working with human lung microvascular endothelial cells including thawing, subculturing and cryopreservation