11640
Azophloxine
for microscopy (Hist.)
Sinônimo(s):
Acid Red 1, Food Red 10
About This Item
Produtos recomendados
grau
for microscopy (Hist.)
forma
powder
solubilidade
methanol: water (1:1): 0.5 g/10 mL, red
εmax
≥300 at 527-537 nm in water
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].CC(=O)Nc1cc(cc2cc(c(\N=N\c3ccccc3)c(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H15N3O8S2.2Na/c1-10(22)19-14-9-13(30(24,25)26)7-11-8-15(31(27,28)29)17(18(23)16(11)14)21-20-12-5-3-2-4-6-12;;/h2-9,23H,1H3,(H,19,22)(H,24,25,26)(H,27,28,29);;/q;2*+1/p-2/b21-20+;;
chave InChI
WXLFIFHRGFOVCD-SERMZQFOSA-L
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Acid Red 1 (Azophloxine)
dye using nanosecond Z- scan technique