Based on the information available, this version does recognize the epsilon subunit. This conclusion is drawn from the fact that the CD3 epsilon, also known as the cytoplasmic CD3 antibody, exhibits a cytoplasmic staining pattern with perinuclear Golgi accentuation and very rarely membranous. Typically, this antibody is utilized for identifying T cell and NK cell lymphomas in FFPE tissues (please refer to representative staining photos). While the Cd3 surface antibody is commonly used in flow cytometry for membranous CD3 detection, the CD3 epsilon cytoplasmic is generally used in FFPE tissue, as is often done for IHC.
103R-9
CD3 (MRQ-39) Rabbit Monoclonal Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
100
500
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MRQ-39, monoclonal
descrição
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
embalagem
pkg of 0.1 mL concentrate (103r-94)
pkg of 0.5 mL concentrate (103R-95)
pkg of 1.0 mL concentrate (103R-96)
pkg of 1.0 mL predilute (103R-97)
pkg of 7.0 mL predilute (103R-98)
fabricante/nome comercial
Cell Marque®
IVD
for in vitro diagnostic use
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500 (concentrated)
Isotipo
IgG1
controle
tonsil
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
visualização
membranous
Informações sobre genes
human ... CD3E(916)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Qualidade
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Ligação
forma física
Nota de preparo
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
-
Could you confirm if the CD3 clone (Catalog #103R-96) recognizes epsilon?
1 answer-