04632
N-Methyl-L-tyrosine
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-3-(4-Hydroxyphenyl)-2-(methylamino)propionic acid, N-Me-Tyr-OH, Surinamine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder or crystals
atividade óptica
[α]/D +16.0±1.0°, c = 1 in 1 M HCl
composição
carbon, 60.7-62.3%
nitrogen, 6.9-7.5%
cor
colorless to white
aplicação(ões)
cell analysis
cadeia de caracteres SMILES
CN[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO3/c1-11-9(10(13)14)6-7-2-4-8(12)5-3-7/h2-5,9,11-12H,6H2,1H3,(H,13,14)/t9-/m0/s1
chave InChI
AXDLCFOOGCNDST-VIFPVBQESA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3