H3410
Peróxido de hidrogênio
contains inhibitor, 30 wt. % in H2O, meets USP testing specifications
About This Item
Produtos recomendados
Agency
USP/NF
meets USP testing specifications
pressão de vapor
23.3 mmHg ( 30 °C)
Ensaio
≤32%
forma
liquid
adequação da reação
reagent type: oxidant
concentração
30 wt. % in H2O
densidade
1.11 g/mL at 25 °C
traços de cátion
heavy metals: <5 ppm
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
chave InChI
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- To prepare a sterilant solution along with peracetic acid that is employed in a novel wash process for bone allograft.
- In combination with 3,3′,5,5′-tetramethylbenzidine dihydrochloride (TMB) to prepare horseradish peroxidase (HRP)-conjugated gold nanoparticles (GNPs).
- For the immunostaining of NeuN (a soluble nuclear protein) expressing neurons.
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1