909025
Lithium hydroxide
free-flowing, Redi-Dri™, powder, reagent grade, ≥98%
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
linha de produto
Redi-Dri™
Ensaio
≥98%
forma
powder
pf
470 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[OH-]
InChI
1S/Li.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
WMFOQBRAJBCJND-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Artigos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.