79613
Ácido meta-fosfórico
puriss. p.a., ACS reagent, ≥33.5% (T)
Sinônimo(s):
Ácido metafosfórico
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Nível de qualidade
forma
crystalline
contém
57-63% NaPO3 as stabilizer
concentração
≥33.5% (T)
técnica(s)
HPLC: suitable
solubilidade
water: miscible
densidade
2 g/cm3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
traços de cátion
As: ≤1 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
OP(=O)=O
InChI
1S/HO3P/c1-4(2)3/h(H,1,2,3)
chave InChI
UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
Research on noble bimetallic nanoparticles for glucose biosensor detection.