793590
Cloreto de potássio
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99%
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Redi-Dri™
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
qualidade
free-flowing
pH
7
pf
770 °C (lit.)
densidade
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.