73036
Lithium chloride
puriss. p.a., anhydrous, ≥99.0% (AT)
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1.33 hPa ( 547 °C)
Nível de qualidade
grau
puriss. p.a.
Ensaio
≥99.0% (AT)
Formulário
powder or crystals
perda
<1% loss on drying, 110°C
pH
5.5-7.5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
pf
605 °C (lit.)
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Ba: ≤10 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤10 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?