Documentos
PHL82729
Anthraquinone
phyproof® Reference Substance
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H8O2
Número CAS:
Peso molecular:
208.21
Beilstein:
390030
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
densidade de vapor
7.16 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 190 °C)
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
forma
powder
fabricante/nome comercial
PhytoLab
pb
379-381 °C (lit.)
pf
284-286 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1c2ccccc2C(=O)c3ccccc13
InChI
1S/C14H8O2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H
chave InChI
RZVHIXYEVGDQDX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.