71283
Ammonium sodium phosphate dibasic tetrahydrate
puriss. p.a., ≥99.0% (NT)
Sinônimo(s):
sec-Sodium ammonium phosphate, Ammonium sodium hydrogen phosphate, Sodium ammonium hydrogen phosphate
About This Item
Produtos recomendados
grau
puriss. p.a.
Ensaio
≥99.0% (NT)
forma
crystals
solubilidade
water: soluble(lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Ag: ≤5 mg/kg
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤10 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Tl: ≤10 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[NH4+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/H3N.Na.H3O4P.4H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;/h1H3;;(H3,1,2,3,4);4*1H2/q;+1;;;;;/p-1
chave InChI
IQTQISLCLWJRPM-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- To compose the growth medium during the biocatalytic synthesis of 4-fluorocatechol.
- Preparation of microcosmic salt beads, which are used in qualitative analysis.
Outras notas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3