676926
2-Butanona
ACS reagent, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Etilmetilcetona, MEK, Metiletilcetona
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
densidade de vapor
2.49 (vs air)
pressão de vapor
71 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.0%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
960 °F
Lim. expl.
10.1 %
dilution
(for analytical testing)
Impurezas
≤0.0005 meq/g Titr. acid
≤0.20% water
resíduo de evaporação
≤0.0025%
cor
APHA: ≤15
índice de refração
n20/D 1.379 (lit.)
p.e.
80 °C (lit.)
pf
−87 °C (lit.)
densidade
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(CC)=O
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
chave InChI
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
30.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-1 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?