60239
Potassium fluoride
puriss. p.a., ≥99.0% (F)
About This Item
Produtos recomendados
grau
puriss. p.a.
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (F)
Formulário
powder or crystals
Impurezas
≤0.01% free acid (as HF)
≤0.01% free alkali (as KOH)
≤0.1% potassium fluoro silicate (K2SiF6)
pf
858 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
traços de cátion
Ag: ≤5 mg/kg
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤5000 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Tl: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[F-].[K+]
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?