484024
Hidróxido de sódio
reagent grade, 97%, flakes
Sinônimo(s):
‘Soda cáustica’
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Nível de qualidade
Agency
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 533
suitable for EPA 8327
suitable for EPA OTM-45
densidade de vapor
>1 (vs air)
pressão de vapor
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
Ensaio
97%
forma
flakes
técnica(s)
titration: suitable
pf
318 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 1260 g/L at 20 °C
densidade
2.13 g/cm3
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
It may be used in the following processes:
- Boehm′s titration
- dissolution testing
- pH adjustment during the silver nanoparticles synthesis
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1