349887
Peróxido de hidrogênio
contains inhibitor, 35 wt. % in H2O
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
23.3 mmHg ( 30 °C)
Ensaio
33-37% (by potassium permanganate, titration)
forma
liquid
contém
inhibitor
adequação da reação
reagent type: oxidant
concentração
35 wt. % in H2O
índice de refração
n20/D 1.357
pb
126 °C
pf
−40 °C
densidade
1.13 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
chave InChI
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- An oxidant in the N-oxidation of alkylpyridines.
- One of the components in the synthesis of GO (Graphene Oxide) nanopowder.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1