30410
Sodium hypophosphite monohydrate
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥99%
About This Item
Produtos recomendados
Agency
USP/NF
reag. Ph. Eur.
grau
puriss. p.a.
Ensaio
≥99%
forma
powder or crystals
Impurezas
≤0.001% ammonium (NH4)
pH
6-8 (20 °C, 5%)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
phosphate, phosphite (as PO43-): ≤5000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
traços de cátion
As: ≤1 mg/kg
Ba: ≤50 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[O-][PH2]=O
InChI
1S/Na.H3O2P.H2O/c;1-3-2;/h;3H2,(H,1,2);1H2/q+1;;/p-1
chave InChI
PLZNPHDJGFDNRM-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2