30101
Ammonium fluoride
puriss. p.a., ACS reagent, ≥98%
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Ensaio
≥98%
Formulário
solid
Impurezas
≤0.1% hexafluorosilicate (as SiF6)
≤1% ammonium hydrogen difluoride (NH4HF2)
resíduo de ignição
≤0.005% (as SO4)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Cd: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
N.F
InChI
1S/FH.H3N/h1H;1H3
chave InChI
LDDQLRUQCUTJBB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)