25044
Zinc acetate dihydrate
puriss., E 650, 99-102%
About This Item
Produtos recomendados
grau
puriss.
Ensaio
99-102%
forma
powder or crystals
qualidade
E 650
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: zinc
Impurezas
organic volatile impurities, complies (GC)
≤0.005% insoluble matter in CH3COOH
≤0.2% alkalis/earth alkalis
pH
6-8 (20 °C, 5%)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
traços de cátion
As: ≤3 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
O.O.CC(=O)O[Zn]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.2H2O.Zn/c2*1-2(3)4;;;/h2*1H3,(H,3,4);2*1H2;/q;;;;+2/p-2
chave InChI
BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3