247626
Sulfur dioxide solution
ACS reagent, ≥6%
Sinônimo(s):
Sulfurous acid, Sulfurous anhydride
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.3 (vs air)
Ensaio
≥6% SO2 basis (by Na2S2O3, titration)
forma
liquid
concentração
≥6%
resíduo de ignição
≤0.005%
densidade
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤5 ppm
traços de cátion
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤2 ppm
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)=O
InChI
1S/H2O3S/c1-4(2)3/h(H2,1,2,3)
chave InChI
LSNNMFCWUKXFEE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1