Documentos
238511
Sigma-Aldrich
Potassium permanganate
≤150 μm particle size, 97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
KMnO4
Número CAS:
Peso molecular:
158.03
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352312
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Ensaio
97%
forma
powder, crystals or chunks
adequação da reação
reagent type: oxidant
tamanho de partícula
≤150 μm
pH
7.2-9.7 (20 °C, 20 g/L)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
chave InChI
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Layered MnO2 with very promising characteristics for battery applications is produced by thermal decomposition of KMnO4.
Suitable for heterogeneous oxidations.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Brain
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Methyl Red ACS reagent, crystalline
Sigma-Aldrich
250198
Methyl Red
Kim, S.H. et al.
Chemistry of Materials, 11, 557-557 (1999)
Crown polyether chemistry. Potassium permanganate oxidations in benzene.
Sam DJ and Simmons HE.
Journal of the American Chemical Society, 94(11), 4024-4025 (1972)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 227-227 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 1047-1047 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 622-622 (1994)