grau
ACS reagent
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: lead
Impurezas
≤0.02% insol. dil. HOAc
≤1.0% insol. H2O
≥33.0% basic lead
perda
≤1.5% loss on drying
traços de ânion
NO3- and NO2-: passes test
chloride (Cl-): ≤0.003%
traços de cátion
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.02%
Na: ≤0.05%
cadeia de caracteres SMILES
O[PbH2]O.O[PbH2]O.CC(=O)O[PbH2]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.4H2O.3Pb/c2*1-2(3)4;;;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);4*1H2;;;/q;;;;;;3*+2/p-6
chave InChI
VLOJXAQYHIVPFI-UHFFFAOYSA-H
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)