densidade de vapor
2.58 (vs air)
pressão de vapor
15.6 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99.5%
forma
liquid
temperatura de autoignição
778 °F
Lim. expl.
3.4 %
índice de refração
n20/D 1.391 (lit.)
pb
114-115 °C (lit.)
pf
−90 °C (lit.)
solubilidade
acetone: soluble(lit.)
alcohol: soluble(lit.)
water: slightly soluble(lit.)
densidade
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC[N+]([O-])=O
InChI
1S/C2H5NO2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3
chave InChI
MCSAJNNLRCFZED-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
87.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
31 °C - closed cup