Documentos Principais
225851
Sigma-Aldrich
Sodium permanganate monohydrate
≥95%
About This Item
Fórmula linear:
NaMnO4 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
159.94
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
for analytical purposes
Ensaio
≥95%
Formulário
chunks
crystalline powder
adequação da reação
reagent type: oxidant
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
InChI
1S/Mn.Na.H2O.4O/h;;1H2;;;;/q;+1;;;;;-1
chave InChI
DJKJCISMVZLEDS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthetically useful oxidations at solid sodium permanganate surfaces.
Menger FM and Lee C.
Tetrahedron Letters, 22(18), 1655-1656 (1981)
An improved oxidation of an alcohol using aqueous permanganate and phase-transfer catalyst.
Mahmood A, et al.
Organic Process Research & Development, 3(5), 363-364 (1999)
Achieving electrochemical capacitor functionality from nanoscale LiMn2O4 coatings on 3-D carbon nanoarchitectures.
Sassin MB, et al.
Journal of Material Chemistry A, 1(7), 2431-2440 (2013)
Kathrin M Engel et al.
Chemistry and physics of lipids, 203, 33-45 (2017-01-09)
Oxidized (phospho)lipids are of paramount interest for different reasons: besides their in vivo relevance as markers of inflammatory diseases, they are often needed in the laboratory to study the response of selected cells to oxidized lipids. Mass spectrometry (MS) is